Masterflex® L/S® Hochdruck-Präzisionsprozess-Pumpensysteme, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX77914-20-EUEA 3200 EUR InStock
MFLX77914-20-EU
Masterflex® L/S® Hochdruck-Präzisionsprozess-Pumpensysteme, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Pumpen Sie bei Drücken von bis zu 125 psi (8,5 bar).
  • Durchflussrate 0,9 bis 90 ml/min (abhängig von Antriebsdrehzahl und Schlauchgröße)
  • Vierstellige LED-Anzeige zeigt die Motordrehzahl an - Bestätigung der Geschwindigkeitseinstellung auf einen Blick
  • Integrierter Open-Head-Sensor stoppt den Antriebsmotor, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird
  • Reversibler Motor - Spülen Sie den Schlauch vor oder nach dem Pumpen; pumpen Sie die Flüssigkeit in beide Richtungen
  • LED-Anzeigen bestätigen die Motordrehrichtung
  • Leistungsstarke Motoren ermöglichen das Stapeln von 2 oder 4 Pumpenköpfen für höhere Fördermengen und für Mehrkanalanwendungen
  • Getrennte Steuerung von Geschwindigkeit und Leistung (Ein/Aus) - Beibehaltung der Geschwindigkeitseinstellung beim Ein/Ausschalten der Pumpe
  • Gehäuse nach NEMA 4X (IP66)
  • Fernsteuerungsmöglichkeiten über einen wasserdichten Anschluss auf der Rückseite des Antriebs
  • Hochleistungs-Pumpenkopf bietet automatische Okklusion - optimiert, wenn der Pumpenkopf geschlossen und eingerastet ist
Diese präzisen Konsolenantriebe verfügen über leistungsstarke Motoren, eine Drehzahlanzeige und eine Drehzahlregelung von ±0,25 % für eine genaue Durchflussregelung—ideal für Dosieranwendungen. Für die Fernsteuerung der Geschwindigkeit ist das Kabel 77300-32 erforderlich.
Der Betrieb des integrierten Sensors mit offenem Kopf erfordert die Verwendung der mit Sensoren ausgestatteten L/S Easy-Load II-Pumpenköpfe 77200-30 oder 77200-32.
Order Now
PRODUKT
SERVICELEISTUNGEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge