Masterflex® Ismatec® Reglo Miniflex® Dosierpumpensysteme, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX77922-22-EUEA 4270 EUR InStock
MFLX77922-22-EU
Masterflex® Ismatec® Reglo Miniflex® Dosierpumpensysteme, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Komplettsysteme zur Steigerung der Effizienz und Genauigkeit von Abfüll- und Dosieranwendungen.
  • Durchflussrate 0.16 bis 365 mL/min L/S-Schläuche inbegriffen—Durchflussrate abhängig von der U/min des Antriebs, Pumpenkopf und der Schlauchgröße
  • Erzielen Sie eine höhere Effizienz und einen höheren Durchsatz im Vergleich zum manuellen Ausgießen, manuellen Pipettieren oder der Verwendung von Flaschenaufsatz-Dispensern
  • Mit dem kapazitiven 5-Zoll-TFT/RGB-Touchscreen (12,7 cm) haben Sie die intuitive Benutzeroberfläche immer zur Hand
  • Abgabe nach Volumen oder Zeit – Tropfschutz und Geschwindigkeitserhöhung im Volumenabgabemodus verfügbar
  • Flexible Bediensteuerung per Bildschirm, MasterflexLive oder analoger Fernbedienung
  • Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Abgabeprotokolle speichern und abrufen, um eine schnelle Einrichtung zu ermöglichen
  • Dreistufiger Benutzerzugriff – gibt Ihnen die Möglichkeit zu bestimmen, wer die Pumpe auf welcher Stufe bedienen darf
Wir haben unsere Reglo Miniflex-Dosierpumpe mit allem kombiniert, was Sie benötigen, um genaue, wiederholbare Volumina für Dosier- und Abfüllanwendungen zu liefern. Es stehen zwei Komplettsysteme zur Verfügung – freihändig mit Fußschalter oder Handfernbedienung.
Zu diesen Systemen gehört auch der Pumpenschlauch Masterflex L/S 25 BioPharm Plus. BioPharm Plus-Schläuche bieten geringe Spallation, lange Pumpenlebensdauer und außergewöhnliche Flussstabilität im Laufe der Zeit – was sie ideal für präzise Abfüll- und Dosieranwendungen macht. Die Schläuche werden zu dreien in Längen von je 8 Fuß (2,4 m) geliefert.
Order Now
PRODUKT
SERVICELEISTUNGEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge