Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Masterflex® I/P® Bürstenlose Präzisions-Prozesspumpensystem, Avantor®

Lieferant: Avantor Fluid Handling

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

MFLX77965-00EA 6620 EUR InStock
MFLX77965-00 MFLX77965-10 MFLX77965-00-EU MFLX77965-00-IL
Masterflex® I/P® Bürstenlose Präzisions-Prozesspumpensystem, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Leistungsstarke, wartungsarme Antriebe sind vielseitig und kostengünstig.

  • Fördermenge 0,2 bis 26 LPM mit I/P-Schlauch—Fördermenge abhängig von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße
  • Digitale Schnittstelle mit LED-Anzeige zeigt die prozentuale Geschwindigkeit mit einer Auflösung von 1 % an
  • Drehzahlregelung über Drei-Dreh-Potentiometer für schnelle, einfache Einstellungen
  • Einfache Steuerung von Start/Stopp und Umkehrfunktionen über versiegelte Tastatur
  • Gehäuse aus spanlos lackiertem Stahl und Aluminium mit Schutzart IP55
  • Bürstenloser, wartungsfreier Motor bietet eine Genauigkeit von ±0,25 % bei der Drehzahlregelung
  • Fernsteuerung über analoge Kommunikation möglich - Spannung, Strom und Kontaktschluss

Die bürstenlosen I/P® Prozessantriebe bieten hohe Leistung für Ihre anspruchsvollen Prozessanwendungen. Dieses Modell verfügt über robuste bürstenlose 1⁄3-PS-Motoren, die bis zu zwei Pumpenköpfe mit den meisten Schlauchrezepturen antreiben und gleichzeitig die Kosten und Unannehmlichkeiten eines Bürstenwechsels eliminieren. Die Antriebsdrehzahl lässt sich mit dem Drehknopf schnell einstellen. Die Drehzahl wird auf einer leicht ablesbaren LED-Anzeige von 5 bis 100% der vollen Drehzahl mit einer Auflösung von 1 % angezeigt.

Die Fernbedienungseingänge umfassen 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp und Rückwärtslauf; die Fernbedienungsausgänge geben ein Signal "Pumpe bereit" und 4 bis 20 mA aus (erfordert den separat erhältlichen Fernbedienungskabelsatz 77300-32).

Das epoxidbeschichtete Stahlgehäuse der Schutzart IP55 bietet hervorragenden Schutz vor Chemikalien, Wasser und Staub. Mit ihrer kompakten Grundfläche und dem eingebauten Tragegriff sind diese leichten Antriebe platzsparend und leicht zu transportieren.

Order Now
 

PRODUKT

SERVICELEISTUNGEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge