Masterflex® I/P® Druckluft-Pumpensysteme mit Variabler Drehzahl, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX77980-10EA 4310 EUR InStock
MFLX77980-10
Masterflex® I/P® Druckluft-Pumpensysteme mit Variabler Drehzahl, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Sicheres Pumpen in gefährlichen
Umgebungen.
  • Durchflussrate 0.6 bis 13 LPM I/P-Schlauch—Durchflussrate abhängig von der U/min des Antriebs, Pumpenkopf und Schlauchgröße
  • Passen Sie die Motorgeschwindigkeit einfach mit dem mitgelieferten Regler an
  • Müheloser Anschluss an Ihre vorhandene Luftversorgung oder Ihren Kompressor
  • Der luftbetriebene 3/4-PS-Motor startet sanft, läuft kühl und erfordert wenig Wartung
  • ATEX Zone 2 Zulassung; bewertet nach EXII 3 G c IIC T6; NEC Klasse 1, Division 2, Gruppen A, B, C, D, T6
Verwenden Sie dieses Druckluftsystem mit variabler Geschwindigkeit, wenn die Stromversorgung unsicher oder unpraktisch ist. Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, erden Sie das Gerät sorgfältig, um es vor statischer Elektrizität zu schützen.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge