Masterflex® Ismatec® Schnellanschluss-Einkanal-Pumpenköpfe für Schläuche mit 1.6 oder 2.4 mm Wandstärke, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX78002-11EA 1380 EUR InStock
MFLX78002-11 MFLX78002-16 MFLX78002-22
Masterflex® Ismatec® Schnellanschluss-Einkanal-Pumpenköpfe für Schläuche mit 1.6 oder 2.4 mm Wandstärke, Avantor®
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Mit dem Turn-and-Lock-Montagesystem können Sie Ihren Pumpenkopf schnell auf den Antrieben einrasten.
  • Wählen Sie aus austauschbaren Pumpenköpfen mit Durchflussraten von 0.01 bis 3660 ml/min
Stellen Sie die optimale Leistung Ihrer Ismatec®-Pumpen sicher.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..