Masterflex® Laborsoftware und Vorverpacktes Zubehör, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX78002-92EA 66.4 EUR InStock
MFLX78002-92
Masterflex® Laborsoftware und Vorverpacktes Zubehör, Avantor®
Software Labor-Software
Autarker Prozessbetrieb. Kein PC erforderlich.
  • Optimieren Sie die Leistung Ihrer Masterflex-Pumpen
Die ProgEdit-Software ermöglicht es dem Benutzer, individuell definierbare Dosier- und Pumpsequenzen mit einem PC zu programmieren und das Programm in den Speicher des Pumpenantriebs zu laden.
Die Dosierpumpen MCP-Process von ISMATEC sind ideal für sichere Dosier- und Abfüllanwendungen. Individuelle, anwendungsbezogene Dosier- und Pumpsequenzen können direkt in einen PC programmiert werden (Batch-Programmierung) und anschließend (über die RS232-Schnittstelle) in einen der vier Programmspeicher des Pumpenantriebs heruntergeladen werden. Ähnlich einer einfachen SPS-Steuerung ermöglichen die Pumpe und ihr Programm den Betrieb vor Ort als eigenständige Einheiten und können frei vom PC getrennt werden. Dadurch eignen sich diese ISMATEC-Pumpenantriebe hervorragend für die Flüssigkeitsverarbeitung die Genauigkeit verlangt, Hygienebedingungen, Vernetzbarkeit, Zuverlässigkeit und Erweiterbarkeit erforderlich sind. Pumpe wird separat verkauft.
Systemanforderungen: Pentium PC oder höher, Win9x oder höher, Windows NT 4.0 oder höher, und 3 1/2" Diskettenlaufwerk.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge