Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Masterflex® Ismatec® abwaschbare Prozesspumpen, Avantor®

Lieferant: Avantor Fluid Handling

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

MFLX78003-10EA 4580 EUR InStock
MFLX78003-10
Masterflex® Ismatec® abwaschbare Prozesspumpen, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Ideal zur Labor- und Prozessautomatisierung geeignet.

  • Flussrate 0,45 bis 3400 ml/min - Flussrate abhängig von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße
  • Gehäuse mit Schutzart IP65
  • Bietet Möglichkeiten zur Fernsteuerung

Diese Pumpen sind ideal zum Dispensieren, Füllen und Programmieren von Chargen geeignet. Der Pumpenkopf ist aus Aluminium mit einem Rotor aus Edelstahl gefertigt und kann zum Reinigen leicht demontiert werden. Die Drehzahleinstellung ist U/min. Die Flussrate kann auf µl/min oder ml/min eingestellt werden. Die abwaschbaren Prozesspumpen können über die sieben Tasten am Bedienfeld leicht programmiert werden. Umdrehungszahl und Fließrichtung können auf dem gut lesbaren LED-Display verfolgt werden. Die Funktionen Start/Stopp können über einen Eingang von 5 VDC, 10 VDC, 0 bis 20 mA oder 4 bis 20 mA ferngesteuert werden.

Lieferumfang: Inklusive Antrieb und 6-ft (1,8-m) Kabel mit Stecker.

Order Now
 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge