Masterflex® Ismatec® Reglo Digitale Kolbenpumpensysteme mit MasterflexLive®, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX78018-64-EUEA 4880 EUR InStock
MFLX78018-64-EU MFLX78018-65-EU MFLX78018-66-EU MFLX78018-63 MFLX78018-63-AU MFLX78018-63-CH MFLX78018-63-DK MFLX78018-63-EU MFLX78018-63-IN MFLX78018-63-IT MFLX78018-63-UK MFLX78018-63-IL
Masterflex® Ismatec® Reglo Digitale Kolbenpumpensysteme mit MasterflexLive®, Avantor®
Pumpen Kolbenpumpen
Erreichen Sie hohen Druck, Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit—mit einer intuitiven Touchscreen-Oberfläche.
  • MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Regelung und Überwachung von Masterflex-Pumpen
  • Kompakte Tischpumpen optimieren die Benutzerfreundlichkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit
  • 5“ (12,7 cm) kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen mit scharfer Auflösung und weitem Sichtwinkel
  • Flexible Betriebssteuerung über Bildschirm oder analoge Fernsteuerung
  • Kontinuierlicher Betrieb, Volumenabgabe und terminierte Abgabe—Chargensteuerung und Intervall-/Aus-Zeit in Volumen- und Zeitmodus
  • Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Dosierprogramme für eine schnelle Einrichtung speichern und abrufen
  • Tropfschutz und Anstieg der Drehzahl im Volumenabgabemodus—zur Gewährleistung der Genauigkeit und Verringerung von Probenverluste
  • Der ventillose Kolbenpumpenkopf ist wartungsarm und weist weniger Kolbenfresser oder Verstopfungen auf
  • Dreistufiger Benutzerzugriff – gibt Ihnen die Möglichkeit zu bestimmen, wer die Pumpe auf welcher Stufe bedienen darf
Diese Antriebe bieten Leistungsfähigkeit und präzise digitale Steuerung—ideal für Flüssigkeitstransfer, Dosieren und automatisierte Prozesse.
MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Regelung und Überwachung von Masterflex-Pumpen; Echtzeitbenachrichtigungen aller Pumpenparameter – einschließlich Geschwindigkeit, Durchflussrate, Abgabemenge und mehr. Sie können kritische Prozesse rund um die Uhr und ohne Personal vor Ort überwachen und anpassen. Push-Benachrichtigungen weisen auf Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen hin.
Internetverbindung durch Wi-Fi oder Standard-Ethernet (RJ45)-Buchse und der Rückseite des Antriebs. Über den USB-Anschluss können Firmware-Updates direkt in die Pumpe geladen werden.
Ventillose Kolbenpumpenköpfe verfügen über einen kleinen Hubraum, der für hervorragende Präzision sorgt. Die Köpfe sind vollständig von Null bis Maximum verstellbar.
Bestellinformation: Jedes Modell enthält einen landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz; wählen Sie die Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp. Alle Geräte verfügen über eine IEC 320-Steckdose mit einem abnehmbaren dreiphasigen Standard-US-Stromkabel. Landesspezifische Steckerinformation:
https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
Lieferumfang: Inklusive Pumpenantrieb, ventilloser Pumpenkopf und Netzteil mit 1.8-m- (6-ft) Netzkabel. Diese Modelle werden mit einem landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz geliefert; Bitte bestellen Sie die spezifische Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp.
Order Now
PRODUKT
SERVICELEISTUNGEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge