Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Masterflex® Transferschlauch, Kynar Flex™ 2750 PVDF, Avantor®

Lieferant: Avantor Fluid Handling

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

95100-17
MFLX95100-01EA 93.9 EUR InStock
MFLX95100-01 MFLX95100-03 MFLX95100-05 MFLX95100-07 MFLX95100-09 MFLX95100-11 MFLX95100-13 MFLX95100-15 MFLX95100-19 MFLX95100-21 MFLX95100-17
Masterflex® Transferschlauch, Kynar Flex™ 2750 PVDF, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Hervorragende Chemikalienbeständigkeit und UV-Stabilität.

  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung

Anwendungen: Hohe Reinheit und Temperatur, UV-empfindlicher oder aggressiver chemischer Flüssigkeitstransfer.
Eigenschaften: Hervorragende chemische Beständigkeit, niedriger TOC, diese starren Schläuche eignen sich gut für Kompressions- und eingegossene Anschlüsse und Adapter. Durchscheinend.
Zertifizierung: FDA konforme (21 CFR 177.2600), erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI, hergestellt nach cGMP-Richtlinien.
Temperaturbereich: -40 bis 275 °F (-40 bis 135 °C)
Sterilisation: Gammasterilisation oder Ethylenoxid.

Order Now
 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge