Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp Farbkodiert Autoanalyse/Microbore, Platingehärtetes Silikon, Avantor®

Lieferant: Avantor Fluid Handling

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

MFLX95602-22EA 87.7 EUR InStock
MFLX95602-22 MFLX95602-30 MFLX95602-32 MFLX95602-40 MFLX95602-44 MFLX95602-24 MFLX95602-26 MFLX95602-48 MFLX95602-34 MFLX95602-38 MFLX95602-42 MFLX95602-28 MFLX95602-36
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp Farbkodiert Autoanalyse/Microbore, Platingehärtetes Silikon, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.

  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
  • Keine auslaugbaren Zusatzstoffe oder Weichmacher

Erscheinungsbild: Opak
Temperatur: -70 bis 52 °C
Haltbarkeit bei 100 rpm: 1000 Stunden

Die Gesamtlänge der 95602-Stoppschläuche aus platinvernetztem Silikon beträgt 406 mm (16"). Das Vorgängermodell der Ismatec®-Stoppschläuche war 400 mm lang.
Verlängerungsschläuche können unter „Zubehör“ bestellt werden. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schlauchzusammensetzung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsspezialisten.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge