Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Chemfluor® FEP Transfer Pump Tubing

Lieferant: Avantor Fluid Handling

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

96001-28 96001-30 96001-42 96001-60
MFLX96001-02EA 99.4 EUR InStock
MFLX96001-02 MFLX96001-04 MFLX96001-06 MFLX96001-08 MFLX96001-10 MFLX96001-12 MFLX96001-14 MFLX96001-16 MFLX96001-18 MFLX96001-20 MFLX96001-22 MFLX96001-26 MFLX96001-34 MFLX96001-36 MFLX96001-56 MFLX96001-28 MFLX96001-30 MFLX96001-42 MFLX96001-60
Chemfluor® FEP Transfer Pump Tubing
Schläuche Transferschlauch
Meets the demands of various industries.

  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications

Applications: Transfer of abrasive fluids; pharmaceutical processes.
Characteristics: Good chemical resistance at a low cost, temperature resistant, low coefficient of friction, semi-flexible. Transparent.
Certification:FDA compliant.
Temperature range:–454 to 400 °F (–270 to 205 °C
Sterilize:With autoclave, ethylene oxide, or use dry heat.

Order Now
 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge