Masterflex® Transferschlauch, Schwarzes Gummi Vakuum, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
96143-03 96143-05 96143-07 96143-09 96143-11 96143-15 96143-17 96143-13
MFLX96143-03EA 172 EUR InStock
MFLX96143-03 MFLX96143-05 MFLX96143-07 MFLX96143-09 MFLX96143-11 MFLX96143-15 MFLX96143-17 MFLX96143-13
Masterflex® Transferschlauch, Schwarzes Gummi Vakuum, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Für Vakuumanwendungen geeignet.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Dieser Schlauch eignet sich ideal für Vakuum- und Druckanwendungen in allgemeinen Labor- und Industrieanwendungen. Er hat eine dicke, flexible Wandung und einen Temperaturbereich von 0 bis 150 °F (-18 bis 65 °C). Kann mit Ethylenoxid oder Autoklav sterilisiert werden für 30 Minuten bei 15 psi (1.0 bar) sterilisiert werden.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge