Masterflex® L/S® Pumpenschläuche, Gore® STA-PURE® PFL-Serie, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX96242-14EA 1220 EUR InStock
MFLX96242-14 MFLX96242-15 MFLX96242-16 MFLX96242-17 MFLX96242-18 MFLX96242-24 MFLX96242-25 MFLX96242-35 MFLX96242-36
Masterflex® L/S® Pumpenschläuche, Gore® STA-PURE® PFL-Serie, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Hochleistungs-Pumpenschlauch für anspruchsvolle Anwendungen.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Kundenspezifisch extrudiert für Masterflex®-Pumpen
  • Konsistenz von Charge zu Charge sorgt für höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit
Anwendungen: Chemische und pharmazeutische Anwendungen
Charakteristiken: Verbesserte Chemikalienbeständigkeit auch gegenüber aggressiven organischen Lösungsmitteln. Keine Spallation, geringe Gasdurchlässigkeit. Undurchsichtig, weiß
Gore® STA-PURE® Pumpenschläuche der PFL-Serie sind die ideale Wahl für hochreine oder langlaufende, kritische pharmazeutische und biopharmazeutische Verarbeitungsanwendungen. Der patentierte Verbundwerkstoff (Perfluorelastomer) und ePTFE (Polytetrafluorethylen) ergibt einen Schlauch, der eine hohe Biegefestigkeit für eine größere Bruchfestigkeit bietet - selbst bei Anwendungen mit bis zu 60 psig. Langzeit-Pumpentests haben gezeigt, dass die Gore® STA-PURE® Pumpenschläuche der PFL-Serie Hunderte von Stunden mit gleichbleibenden und wiederholbaren Durchflussraten durchhalten, was zu Zeitersparnis und geringerem Wartungsaufwand durch weniger Schlauchwechsel führt.
Wenn Sie auf der Suche nach einem durchfluss- und prozessstabilen Schlauch sind, der CIP- (Clean-in-Place) oder SIP-Reinigung (Steam-in-Place) standhält, sind Sie bei diesen Schläuchen genau richtig!
Gore® STA-PURE® Pumpenschläuche - Serie PFL sind als Einzelschläuchelemente erhältlich. Empfohlen für den Einsatz in L/S®- und I/P®-Standard- und Easy-Load®-Pumpenköpfen sowie in L/S® Easy-Load® II-Pumpenköpfen.
Hinweis: Bevor die Bestellung bearbeitet werden kann, muss ein technischer Fragebogen zur Überprüfung anwendungsspezifischer Details ausgefüllt werden.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und Konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen die Art, Länge und Menge der Schläuche liefern, die Sie benötigen.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge