Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, BioPharm Plus Platingehärtetes Silikon, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX96440-13EA 194 EUR InStock
MFLX96440-13 MFLX96440-14 MFLX96440-16 MFLX96440-18
Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, BioPharm Plus Platingehärtetes Silikon, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Bietet eine längere Lebensdauer als andere Platin- und Peroxid-Silikonschlauchformulierungen.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Einzigartige Verpackungsoptionen wie Packungen, Kisten und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Übertrifft die Hygienestandards der USP-Klasse VI und 3A und ist außerdem FDA-konform
  • Hergestellt gemäß den Good Manufacturing Practices (GMP)
  • Ideal für pharmazeutische, Lebensmittel-/Getränke- und Laboranwendungen
Anwendungen: Pharmazeutische, Biotechnologie, peristaltisches Pumpen und LebensmittelanwendungenMerkmale: Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, geringer Druckverformungsrest, geruchlos, ungiftig, durchscheinend
Entscheiden Sie sich für unsere BioPharm Plus Silikonschläuche (Platin-gehärtet) für Reinheit, Flexibilität und eine längere Lebensdauer der Schläuche. Diese Schläuche eignen sich für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen und entsprechen den Hygienestandards der USP-Klasse VI, 3A und sind FDA-konform.
Je nach Anwendungsbedarf können Sie sich für Präzisionsschläuche oder Hochleistungs-Präzisionsschläuche entscheiden. High-Performance-Präzisionsschläuche haben eine dickere Wandung, die die Druckerzeugung, die Saughöhe und die Fähigkeit zum Pumpen viskoser Flüssigkeiten verbessert. BioPharm Plus Silikonschläuche (platinvernetzt) haben einen Arbeitstemperaturbereich von -75 bis 450 °F (-60 bis 232 °C). Die Schläuche können im Autoklav, durch Gammabestrahlung oder mit Ethylenoxid sterilisiert werden.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
Change Notice CCN-2023-173 covers all products shipped after Jan 1st 2024.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge