Masterflex® Transferschlauchrolle, PharMed® BPT, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX96900-06EA 2710 EUR InStock
MFLX96900-06
Masterflex® Transferschlauchrolle, PharMed® BPT, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Schützen Sie Ihre lichtempfindlichen Proben.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Dieser Schlauch ist ideal für allgemeine Laboranwendungen. Langlebig, altert und oxidiert nicht, passt sich eng an Glas und Metall an, lässt sich in kleinen Radien biegen und sind ungiftig. FDA konform und nach GMP hergestellt. Der Temperaturbereich beträgt -51 bis 165 °F (-46 bis 73 °C). Kann mit Ethylenoxid oder Autoklav sterilisiert werden.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge