MBD
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
MHS128-4L
MHS128-4LEA 269 EUR InStock
MHS128-4L
MBD
MBD
Formel: C₁₄H₁₂N₄O₄
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00042778
CAS-Nummer: 33984-50-8
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f44fd15d254866a8e2fb47f9b9e02069daf2103d&vid=f44fd15d254866a8e2fb47f9b9e02069daf2103d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge