Ein steriler 3 mil Eimer-Liner aus einer einzigartigen Mischung aus 75% LDPE, 25% Cast-Nylon-Laminatmaterial, das eine undurchlssig e Barriere fr Eimer und Behlter zum Transport und Lagerung in Reinrumen und aseptischen Bereichen bildet. Dieser 6 1 * 48 ST
Lieferant: MICRONOVA
Ein steriler 3 mil Eimer-Liner aus einer einzigartigen Mischung aus 75% LDPE, 25% Cast-Nylon-Laminatmaterial, das eine undurchlssig e Barriere fr Eimer und Behlter zum Transport und Lagerung in Reinrumen und aseptischen Bereichen bildet. Dieser 6 1 * 48 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Ein steriler 3 mil Eimer-Liner aus einer einzigartigen Mischung aus 75% LDPE, 25% Cast-Nylon-Laminatmaterial, das eine undurchlässig e Barriere für Eimer und Behälter zum Transport und Lagerung in Reinräumen und aseptischen Bereichen bildet. Dieser 6 1 * 48 ST MICRBKL-2424IRBB 1 * 48 ST
Hersteller-Artikelnummer:: BKL-2424IRBB
Lokale Artikelnummer:: MICRBKL-2424IRBB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..