M-Zone ScreenWipes™
Lieferant: MICRONOVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MZSW40-910
MICRMZSW40-910EA 471 EUR InStock
MICRMZSW40-910
M-Zone ScreenWipes™
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Wischtücher für sensible Anwendungen
A combo pack of two individually packaged Sontara® fabric wipes; one dry and one pre-saturated with Lab & Glass Clean and a minimal amount of fast-drying IPA to clean displays and touchscreens.
  • Low-linting Sontara® fabric
  • One dry wipe and one pre-saturated wipe with Lab & Glass Clean and IPA
  • Convenient for equipment monitor, display, and touchscreen cleaning
  • Good compatibility with common disinfectants
  • Polycellulose blend wipes are 22,9×20,3cm folded in 12,7×7,6cm packs
  • Not irradiated
Designed for use in cleanrooms and controlled environments,More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..