Amicon® Stirred Cell Manifold
Lieferant: Merck
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
6015
MILF6015EA 930 EUR InStock
MILF6015
Amicon® Stirred Cell Manifold
Verteiler
This manifold is designed for use with Amicon Stirred Cells and reservoirs and allows for operation of multiple cells or reservoirs.
  • Chemically sanitizable
  • Material: Delrin plastic, Buna-N
For instant direction of gas pressure or liquid flow in multi-cell or multi-reservoir systems. Can pressurize up to 3 cells or reservoirs from one gas source or feed several cells from one reservoir. Several manifolds can be combined to operate more than 3 units in parallel.
With this manifold, a single feed line can be distributed to three individual outlets.More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..