EZ-Pak® Membranfilter
Lieferant: Merck
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MSP000814
MILFMSP000814EA 0 EUR InStock
MILFMSP000814
EZ-Pak® Membranfilter
Filter Membranfilter
Diese aus gemischten Zelluloseestern hergestellten Membranen eignen sich zum Testen von Trink-, Flaschen- und Mineralwasser nach internationalen Standards.
Grüne Membranen sind ideal zum Erkennen kleiner, klarer, durchscheinender Kolonien, die typischerweise in Flaschenwasser und Bier vorkommen. Schwarze Membranen erleichtern das Zählen von Hefe- und Schimmelkolonien und Legionella sp.
Verpackung: Die Membranen sind steril und einzeln verpackt. Um die Rückverfolgbarkeit zu erleichtern, sind die Membrankatalognummer, die Chargennummer, die Porengröße und die fortlaufende Nummer (von 1 bis 150) auf die transparente Schutzhülle jeder Membranzelle gedruckt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge