Stericup®, Steritop™ Flaschenaufsatzvakuumfilter-Systeme
Lieferant: Merck
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SCGPU11RE SC00B02RE SCGVU02RE SCHVU01RE SCHVU05RE SCHVU11RE SCGVU11RE S2GPU10RE S2GPU11RE S2GPU02RE S2HVU11RE S2GPU01RE S2HVU05RE S200B05RE S2GVU10RE S200B02RE S200B10RE S2GPU05RE S2HVU01RE S2HVU02RE
515-0033EA 0 EUR InStock
515-0033 MILFSC00B02RE 515-0037 515-0041 515-0043 515-0045 515-0040 MILFS2GPU10RE MILFS2GPU11RE MILFS2GPU02RE MILFS2HVU11RE MILFS2GPU01RE MILFS2HVU05RE MILFS200B05RE MILFS2GVU10RE MILFS200B02RE MILFS200B10RE MILFS2GPU05RE MILFS2HVU01RE MILFS2HVU02RE
Stericup®, Steritop™ Flaschenaufsatzvakuumfilter-Systeme
Filter Flaschenaufsatzfilter
Ideal zum Sterilisieren von Gewebekulturmedien, Puffern oder anderen wässrigen Lösungen. Die spitze, konische Auffangflasche und das kompakte Profil des Stericup®-Designs verbessern die Stabilität und erleichtern das Greifen der Auffangflasche.
  • Anschlüsse: Schlauchnippel Vakuumeinlass
  • Max. Betriebstemperatur: 45 °C
Der Boden des Kolbens ist leicht vertieft, sodass verschlossene Kolben zur Lagerung gestapelt werden können. Eine kleine Lasche im Inneren des Trichters sichert einen Vorfilter während der Filtration an Ort und Stelle. Zum zusätzlichenMore Product Information
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..