Luminata™ Western HRP Substrates Samples for Antibodies of All Affinities
Lieferant: MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
WBLUM0100
MILFWBLUM0100EA 367 EUR InStock
MILFWBLUM0100
Luminata™ Western HRP Substrates Samples for Antibodies of All Affinities
Elektrophorese-Reagenzien Western Blotting Reagents
Western blotting, binding assays, amino acid analysis, N-terminal protein sequencing, dot/slot blotting, glycoprotein visualisation, lipopolysaccharide analysis.
  • Detection method: Chemiluminescence
Lieferumfang: Components includes:
Luminata classico western HRP substrate, 100 ml (MILFWBLUC0100)
Luminata crescendo western HRP substrate, 100 ml (MILFWBLUR0100)
Luminata forte western HRP substrate, 100 ml (MILFWBLUF0100)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..