Milli-Q® SQ 200 Wasseraufbereitungssysteme
Lieferant: Merck
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
ZSQ200UPT0
MILLZSQ200UPT0EA 6590 EUR InStock
MILLZSQ200UPT0
Milli-Q® SQ 200 Wasseraufbereitungssysteme
Wasseraufbereitungssysteme Reinstwassersysteme
Das Milli-Q® SQ 200P-Wasserreinigungssystem liefert Reinstwasser (Typ 1) aus dem unter Druck stehenden gereinigten (RO/DI) Wasserkreislauf eines Labors. Es verfügt über einen flexiblen Handspender zur Abgabe von Reinstwasser.
  • Abgabemodul für Reinstwasser (Typ 1) eines unter Druck stehenden gereinigten Wasserkreislaufs
  • Flexible Ausgabe
  • Für den grundlegenden Laborgebrauch
  • Kompakt – mobil – skalierbar
  • Einfach anschließen, verwenden und warten
Einfacher, manueller Handspender ermöglicht jedem neuen oder ungeschulten Benutzer die Abgabe von Reinstwasser mit variabler Durchflussrate von bis zu 1,6 L/min bis tropfenweise. Die zuverlässige Qualität von Reinstwasser (Typ 1) mit 18,2 MΩ·cm-spezifischem Widerstand wird auf einen Blick durch eine farbige LED angezeigt und der TOC wird durch eine integrierte UV-Lampe mit Photooxidation reduziert.
Frisch abgegebenes Reinstwasser. Mit der kompakten Einrichtung und dem selbsterklärenden Installationshandbuch sowie den Videos können Sie das System dort anschließen, wo es für Ihre Labortätigkeit praktisch ist, und es später bei Bedarf selbst verschieben.
Der individuelle Austausch der Kartusche mit Drehverschluss bei Erschöpfung vereinfacht die Wartung und begrenzt die Betriebskosten. Kompakte Größe sowie Wasser- und Energieeinsparungen unterstützen die Nachhaltigkeitsbemühungen des Labors.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge