Hygromycin B 50 mg/ml in PBS
Lieferant: MIRUS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MIR5930
MIRUMIR5930EA 292 EUR InStock
MIRUMIR5930
Hygromycin B 50 mg/ml in PBS
Hygromycin B
Formel: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
MW: 527.5 g/mol
MDL Number: MFCD06795479
CAS-Nummer: 31282-04-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge