Mikroplatten-Reader, multimodal, SpectraMax® iD5
Lieferant: Molecular Devices
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
ID5-STD ID5-BL-INJ ID5BLINJSCACA3 ID5-BL ID5-INJ ID5BLSCACAD3 ID5INJSCACAD3 ID5BLINJSCACAD ID5-BL-SC-ACAD ID5INJSCACAD
735-0358EA 0 EUR InStock
735-0358 735-0378 MLDVID5BLINJSCACA3 735-0377 735-0379 MLDVID5BLSCACAD3 MLDVID5INJSCACAD3 MLDVID5BLINJSCACAD MLDVID5-BL-SC-ACAD MLDVID5INJSCACAD
Mikroplatten-Reader, multimodal, SpectraMax® iD5
Mikrotiterplatten-Photometer
Der SpectraMax® iD5 Multi-Mode-Microplate Reader ist eine vollständige Lösung zur Erweiterung Ihrer Forschungskapazitäten und verfügt über integrierte Lesemodi für Absorption, Fluoreszenz, Lumineszenz, zeitaufgelöste Fluoreszenz (TRF) und Fluoreszenzpolarisation (FP). Darüber hinaus kann das SpectraMax® iD5 erweitert werden, um Lumineszenzmessungen durch den Boden der Platte, TR-FRET-, HTRF®-, BRET-, duale Luciferase-Reporter-Assays mit Injektoren und Western Blot-Erkennung zu ermöglichen.
  • Mit dem großen Touchscreen lassen sich Protokolle einfach einrichten, Experimente durchführen, Lehrvideos anzeigen und der Benutzerzugang kontrollieren. Ein extra PC wird nicht benötigt
  • Bessere Resultate mit weniger Störungen durch einen größeren dynamischen Bereich mit einer ultra-gekühlten Photomultiplier-Röhre (PMT)
  • Rufen Sie Ihre benutzerdefinierten Protokolle einfach und schnell mit einem einzigen Tastendruck auf und reduzieren Sie die Gefahr von Verwirrung in geschäftigen Mehrbenutzerlaboren mit der integrierten Nahfeldkommunikationsfunktion (NFC)
  • Mit QuickSync können Sie schnell auf Ihre Ergebnisse zugreifen, ohne direkt zum Gerät gehen zu müssen
  • Im Lieferumfang enthalten ist die Software SoftMax® Pro Acquisition and Analysis - die weltweit meistveröffentlichte Software zur Steuerung von Mikroplatten-Lesegeräten und zur Datenanalyse
  • Führen Sie Injektor-Assays mit der SmartInject-Technologie durch und sorgen Sie so für eine vollständige Reagenzmischung und eine schnelle Signalentwicklung.
Ausgestattet mit Temperaturregelung bis zu 66 °C, linearem, orbitalem und doppeltem orbitalem Schütteln, einem optischen vier Signalwege Monochromator und hocheffizienten Gittern, der Option zur Verwendung von Filtern oder einer Hybridmischung aus Monochromator- und filterbasierten Lesevorgängen, Wellscannen bis zu einer 20x20-Lesematrix, spektralem Scannen und Erkennung von Plattenformaten von 6 bis 384 Wells ist der SpectraMax iD5-Leser die Komplettlösung für alle Ihre Forschungsanforderungen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
EGÄNZENDE PRODUKTE
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge