Schleifblatt, Sandpapier, Fre-Cut™ 618
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
02636
MMMA02636EA 99.4 EUR InStock
MMMA02636
Schleifblatt, Sandpapier, Fre-Cut™ 618
Wischtücher Reinigungskits und -Pads
Diese flexiblen Hochleistungs-Siliziumkarbidplatten des Gewichts „A“ sind ideal für die Endbearbeitung von Farben und Lacken, Holz und Kunststoffen. Für den Handschliff oder Exzenterschliff an Möbeln, Ornamenten, Rahmen, Spachtelmassen, Leisten, Profilen.
  • Das scharfe Siliziumkarbid-Mineral sorgt für einen aggressiven Schnitt mit feinem Finish
  • Höherer Belastungswiderstand bedeutet längere Produktlebensdauer
Rastergrad: P500
Mineral: Siliziumkarbid
Rücken: A-Papier
Beschichtung: Offen
Bindung: Harz
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge