Hand-Pads, medium, 7440, Scotch-Brite™
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
07440
MMMA07440EA 149 EUR InStock
MMMA07440
Hand-Pads, medium, 7440, Scotch-Brite™
Wischtücher Reinigungskits und -Pads
Dieses kompakte und dichte Pad ist das aggressivste und robusteste für die schnelle Entfernung von Stoffen. Es eignet sich ausgezeichnet für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten, das Grobschleifen und die Endbearbeitung. Es kann mit der Hand, mit einem Handblock oder mit einem Inline-Schleifgerät verwendet werden.
  • Schnelle Entfernung von Kontaminanten und Oxiden bei den anspruchsvollsten Reinigungs- und Endbearbeitungsanwendungen.
  • Ähnliche Leistung wie Stahlwolle, Stufe 4
Schleifmineral: Aluminiumoxid mittlerer Qualität.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge