Magnetklebeband, 1317
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
131725N
MMMA131725NEA 2420 EUR InStock
MMMA131725N
Magnetklebeband, 1317
Klebebänder
Dieses magnetische Klebeband 1317 ist ein bandförmiger Magnet mit Klebstoff auf einer Seite.
  • Temperaturbeständigkeit von −45 bis 70 °C
  • Flexibler Permanentmagnet von 1,5 mm Dicke
  • Lässt sich leicht mit einer Schere schneiden
Mit einer Abzugskraft von 70,4 g/cm eignet sich dieses Klebeband zur Herstellung von ablösbaren Schildern auf metallischen Oberflächen.
Farbe: Braun
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge