Scotch-Weld™ DP190 Epoxy Adhesive Grey
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
190.50
MMMA190.50EA 557 EUR InStock
MMMA190.50
Scotch-Weld™ DP190 Epoxy Adhesive Grey
Klebstoffe
Scotch-Weld™ Epoxy adhesive DP190 is a two-part epoxy adhesive that delivers exceptional performance with high shear and peel strength. Extremely compatible, it is formulated to bond to a wide range of materials, including metals, ceramics, wood, fibreboard, glass, rubber, and many plastics.
  • Apply with ease with a low viscosity formulation
  • Two-part epoxy adhesive is highly compatible with many different materials
  • Formulated with low viscosity for easy dispensing
Scotch-Weld™ Epoxy Adhesive DP190 adheres with tough, strong bonds and offers an extendedMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..