Adflo™-betriebene luftreinigende Atemschutzsysteme mit Schweißhelm der Serie Speedglas™ G5-01
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
7100256131 7100257943
MMMA7100256131EA 2890 EUR InStock
MMMA7100256131 MMMA7100257943
Adflo™-betriebene luftreinigende Atemschutzsysteme mit Schweißhelm der Serie Speedglas™ G5-01
Atemschutzmasken Atemschutz-Systeme
Das Adflo™-Powered Luftreinigungs-Atemschutzsystem mit 3M™ Speedglas™ Schweißhelm der Serie G5-01 bietet alle Vorteile des Schweißhelms der G5-01-Serie mit einem praktischen Adflo™ Powered-Luftreinigungs-Atemschutzsystem.
  • Robustes, kompaktes Design
  • Ergonomische, verstellbare Kopfaufhängung
  • 73×109 mm Sichtbereich
  • Das aufklappbare Schweißschild ermöglicht ein klares, weitsichtiges Schutzvisier beim Schleifen und Einrichten
  • Erhältlich in zwei verschiedenen automatisch verdunkelnden Linsenoptionen (VC/TW)
  • Akustische und visuelle Alarme signalisieren einen niedrigen Luftstrom und eine niedrige Batterieladung
  • Aufbewahrungs-/Tragetasche der G5-Serie im Lieferumfang enthalten
Für Arbeiter in anspruchsvollen Umgebungen bietet das Adflo™-Powered Luftreinigungs-Atemschutzgerät mit Speedglas™ G5-01-Serie Helmsystem hocheffizienten Partikel-Atemschutz für Schweißer in einem robusten und dennoch kompakten Design mit ergonomischer, einstellbarer Kopfaufhängung. Das aufklappbare Schweißschild ermöglicht ein klares, weitsichtiges Schutzvisier beim Schleifen und Einrichten. Das Adflo™-Atemschutzgerät verfügt über einen hocheffizienten Partikelfilter, der auf einen optionalen Adflo™-Filter (nicht im Lieferumfang enthalten) „gestapelt“ werden kann, um zusätzlichen Schutz vor bestimmten Dämpfen oder einer Polsterbaugruppe gegen Geruchsbelästigung zu bieten. Akustische und visuelle Alarme signalisieren einen niedrigen Luftstrom und eine niedrige Batterieladung.
Zu den empfohlenen Anwendungen gehören Metallreparatur, Metallverarbeitung, Schleifen und Schweißen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge