Filamentband 8953, Tartan™
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
8953-18MM 8953-25MM 8953-50MM
MMMA8953-18MMEA 4.1 EUR InStock
MMMA8953-18MM MMMA8953-25MM MMMA8953-50MM
Filamentband 8953, Tartan™
Klebebänder
Langlebiges Filamentklebeband. Dieses Klebeband kann für viele Anwendungen verwendet werden, z. B. zum Sichern einer Palettenverpackung, zum Zusammenstellen von Produkten oder zum Verschließen und Verstärken von Verpackungskartons. Einmal verklebt, behält das Klebeband seine Klebekraft bei allen Temperaturen, denen es während des Transports und der Lagerung ausgesetzt sein kann.
  • Allgemeine Verwendung in der Kartonverstärkung, leichten Verpackung oder Wartung
  • Polypropylenfolie, glasfaserverstärkt
  • Gute Anfangshaftung auf den meisten Faserplatten, Kunststoffen und Metalloberflächen
  • Transparenz bietet eine klare Sichtbarkeit von Kartongrafiken, Drucken und Illustrationen
  • Klebeband widersteht Einkerbungen, Abrieb, Feuchtigkeit und Abrieb
Die Hauptanwendung ist das Verpacken von leichten Produkten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge