Elektronischer Gehörschutz, Peltor™
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
EEP-100EU
MMMAEEP-100EUEA 408 EUR InStock
MMMAEEP-100EU
Elektronischer Gehörschutz, Peltor™
Gehörschutzstöpsel Gehörschutzstöpsel, wiederverwendbar
Peltor™ Elektronische Ohrstöpsel haben eine intuitive Ein-Knopf-Bedienung, die die Ohrstöpsel ein- und ausschaltet und Lautstärkeeinstellungen auswählt. Sie werden von Lithium-Ionen-Akkus mit Strom versorgt, die über einen Micro-B-USB-Ladeanschluss am Aufbewahrungskoffer im Taschenformat aufgeladen werden können und eine gut sichtbare Ladezustandsanzeige enthalten.
  • Gehör vor plötzlichen lauten (Impuls-)Geräuschen schützen
  • Ermöglicht, Umgebungsgeräusche unter 82 dB noch zu hören
  • Unterstützt die einfache Kommunikation mit Personen in der Nähe
  • Lithium-Ionen-Akkus bieten bis zu 16 Stunden Dauerbetrieb
  • Mehrere Arten und Größen von austauschbaren Ohrstöpseln sind erhältlich, um einen bequemen Sitz zu gewährleisten
  • Kleines, leichtes Design, kompatibel mit den meisten am Kopf getragenen Produkten von 3M Personal Safety Equipment
Peltor™ Elektronische Ohrstöpsel bieten eine fortschrittliche Technologie, die eine einfache Kommunikation mit Personen in der Nähe sowie das Hören von Umgebungsgeräuschen aus der Umgebung ermöglicht, ohne den Gehörschutz zu beeinträchtigen. Diese Ohrstöpsel sind einfach zu verwenden, da ein einziger Knopf die Ohrstöpsel ein- und ausschaltet und niedrige, normale oder hohe Lautstärkeeinstellungen auswählt. Lithium-Ionen-Akkus bieten bis zu 16 Stunden Dauerbetrieb, während ein Micro-B-USB-Ladeanschluss an der Aufbewahrungsbox im Taschenformat das Aufladen einfach macht. Die Ladezeit des Akkus beträgt ca. 180 Minuten über einen Computer oder eine Steckdose.
Die Ohrstöpselhülle hat einen durchsichtigen Deckel, der die Ladezustandsanzeige gut sichtbar macht, während ein Gummidichtungsring um die Hülle herum hilft, die Ohrstöpsel in nassen und schmutzigen Umgebungen zu schützen. Die Wasserdichtigkeit des Gehäuses entspricht IP 54 (bei geschlossener Abdeckung und geschlossenem USB-Anschluss), während das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) der PSA-Richtlinie 89/686/EWG entspricht. Es sind mehrere Arten und Größen von austauschbaren Ohrstöpseln erhältlich, um einen bequemen Sitz zu gewährleisten. Das kleine, leichte Design unterstützt auch den Tragekomfort und ermöglicht die Verwendung mit den meisten am Kopf getragenen 3M-Produkten für persönliche Sicherheitsausrüstung (PSA), wie Helmen und Gesichtsschutz.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge