Klebstoffspender, Scotch-Weld™ EPX
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
EPXHAND3
MMMAEPXHAND3EA 158 EUR InStock
MMMAEPXHAND3
Klebstoffspender, Scotch-Weld™ EPX
Flüssigklebstoffspender und Kolben
Der Scotch-Weld™ EPX Handapplikator ist für die Verarbeitung von 38-ml- bis 50-ml-Kartuschen ausgelegt. Beim EPX-System wird der Klebstoff dosiert, gemischt und auf die zu verklebenden Materialien aufgetragen.
  • Geeignet für kleine und mittlere Mengen
  • Leicht und mobil
  • Geringe Rüstzeiten
  • Kein direkter Benutzerkontakt mit dem Klebstoff
Der Handapplikator EPX ermöglicht mobiles und unabhängiges Kleben und beinhaltet auch den 1:1/2:1 Förderkolben.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge