Wiederverwendbare Vollgesichtsmasken, FF-600F
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FF-601F FF-602F FF-603F
MMMAFF-601FEA 382 EUR InStock
MMMAFF-601F MMMAFF-602F MMMAFF-603F
Wiederverwendbare Vollgesichtsmasken, FF-600F
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Vollmasken
Die wiederverwendbare Vollmaske FF-600 von 3M™ verfügt über ein Panoramavisier, das ein praktisch uneingeschränktes Sichtfeld ermöglicht. Die FF-600-Serie ist mit den 3M™-Filtern der DT-Serie kompatibel und eignet sich für eine Vielzahl von Trägern und Anwendungen.
  • Panoramavisier für nahezu uneingeschränktes Sichtfeld
  • Visier ist so konzipiert, dass visuelle Verzerrungen minimiert werden
  • Weiche, hochflexible und anpassungsfähige Gesichtsdichtung aus flüssigem Silikonkautschuk für mehr Tragekomfort
  • Sprechmembran
  • Frontanschluss für Filter
  • In Drei Größen erhältlich
  • Gewicht der Maske: ca. 550 g
Die wiederverwendbare Vollgesichtsmaske FF-600 von 3M™ verfügt über ein Panoramavisier, das visuelle Verzerrungen verhindert und ein praktisch uneingeschränktes Sichtfeld ermöglicht. Der FF-603F ist mit den 3M™-Filtern der DT-Serie kompatibel und eignet sich für eine Vielzahl von Trägern und Anwendungen. Bitte beachten Sie, dass die wiederverwendbare 3M™-Vollgesichtsmaske FF-600 zuvor als wiederverwendbare Scott™ vision two-Vollgesichtsmaske bezeichnet wurde.
Zertifizierungen: Die wiederverwendbare 3M™-Vollgesichtsmaske FF-600F wurde nach EN 136:1998 Klasse 2 getestet.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge