Secure Click™ FF-800 Full Facepiece Reusable Respirators
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FF-801 FF-802 FF-803
MMMAFF-801EA 440 EUR InStock
MMMAFF-801 MMMAFF-802 MMMAFF-803
Secure Click™ FF-800 Full Facepiece Reusable Respirators
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Vollmasken
The 3M™ Secure Click™ full facepiece reusable respirator FF-800 series helps provide protection against certain airborne contaminants. For use with 3M™ Secure Click™ particulate filters and 3M™ Secure Click™ multi-gas/vapor cartridges.
  • Quick, simple cartridge/filter connection. Simply align the connections and push until you hear a click
  • Quick, easy one-touch positive pressure user seal check
  • Speaking diaphragm is designed to help provide easy communication
  • Scotchgard™ Protector on lens for improved paint and stain resistance
The FF-800 seriesMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..