Schutzbrille, Fahrenheit™
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FHEITAF TNWEAR FHEIT
MMMAFHEITAFEA 19.2 EUR InStock
MMMAFHEITAF MMMATNWEAR MMMAFHEIT
Schutzbrille, Fahrenheit™
Vollsichtbrillen
3M™ Fahrenheit™ Schutzbrillen verfügen über einen weichen Kristallrahmen und einen breiten Stützbereich um das Gesicht. Sie sind mit einem speziellen Kanal an der Seite des Rahmens ausgestattet, um die Bügelbügel von Korrektionsbrillen aufzunehmen.
  • Ökonomisches Schutzbrillen-Sortiment mit großem Profil und ausreichend Platz, um über die meisten Korrektionsbrillen zu passen
  • Polycarbonat-Gläser für Schlagfestigkeit
  • 3M 1 BT Linsenkennzeichnung
  • Indirekte Belüftung zum Schutz vor Flüssigkeitstropfen und großen Staubpartikeln
  • Zylindrisch gebogenes Linsendesign für optimales horizontales Sichtfeld
Holen Sie sich mit der 3M™ Fahrenheit™ Schutzbrille bequemen Schutz über der Oberseite Ihrer Korrektionsbrille. Diese Brille verfügt über einen weichen Kristallrahmen mit einem breiten Stützbereich um das Gesicht herum, um den Komfort zu verbessern. Ein spezieller Kanal an der Seite des Rahmens hilft dabei, die Bügelbügel von Korrektionsbrillen aufzunehmen, wodurch sie ideal für die Verwendung mit Korrektionsbrillen sind.
Gewicht: 68 g
Zertifizierungen: EN 166.
Lieferumfang: Inklusive Mikrofaserbeutel.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge