Klebeband, doppelseitig, GPT-020F, 3M
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
GPT-020F-100MM GPT-020F-12MM GPT-020F-19MM GPT-020F-25MM GPT-020F-50MM
MMMAGPT-020F-100MMEA 561 EUR InStock
MMMAGPT-020F-100MM MMMAGPT-020F-12MM MMMAGPT-020F-19MM MMMAGPT-020F-25MM MMMAGPT-020F-50MM
Klebeband, doppelseitig, GPT-020F, 3M
Klebebänder
Das doppelseitige GPT-020F-Klebeband von 3M™ wurde für eine vielseitige Verwendung entwickelt und ist ein transparenter, 200 µm dicker, modifizierter, lösungsmittelfreier Acrylklebstoff mit einem weiß bedruckten PP-Folienträger. Dieses Klebeband kombiniert ein hohes Maß an Ablöse- und Scherleistung und ermöglicht eine hohe Haftung auf einer Vielzahl von Substraten, sowohl auf Substraten mit hoher als auch auf einigen Substraten mit niedriger Oberflächenenergie.
  • Bietet Vielseitigkeit
  • Hohe Anfangshaftung und Feuchtigkeitsbeständigkeit
  • Einfaches Handling und Konfektionierung durch Folienzuführung
  • Hohe Temperaturbeständigkeit für volle Klebeleistung bis 90 ˚C
  • Selbstklebende Befestigung von Möbelleisten, Dichtprofilen und Kabelkanälen
  • Länge: 50m 50 m
Das doppelt beschichtete GPT-020F-Klebeband von 3M™ bietet eine hohe Anfangshaftung und Feuchtigkeitsbeständigkeit und ermöglicht eine einfache Handhabung und Verarbeitung aufgrund der Trägerfolie.
Die Anwendung umfasst das Kleben und Montieren von Verkaufsdisplays und Werbetafeln; Befestigung von Zierleisten und Emblemen.
In der Originalverpackung bei 16 bis 25 °C und 40 bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit lagern.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge