Doppelt beschichtetes Klebeband, GPT-020F
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
GPT-020F1540
MMMAGPT-020F1540EA 1470 EUR InStock
MMMAGPT-020F1540
Doppelt beschichtetes Klebeband, GPT-020F
Klebebänder
Das auf Vielseitigkeit ausgelegte 3M™ doppelseitige Klebeband GPT-020F ist ein transparenter, 200 µm dicker, modifizierter, lösungsmittelfreier Acrylklebstoff mit einem weiß bedruckten PP-Folienträger. Es kombiniert ein hohes Maß an Schäl- und Scherleistung und ermöglicht eine hohe Haftung auf einer Vielzahl von Substraten.
  • Bietet die Fähigkeit, auf einer Vielzahl von Substraten zu haften, von hoher bis niedriger Oberfläche
  • Hohe Anfangshaftung und Feuchtigkeitsbeständigkeit
  • Einfaches Handling und Konfektionierung durch Folienzuführung
  • 200 µm dick
Dieses Klebeband bietet eine hohe Anfangsklebrigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit und ermöglicht eine einfache Handhabung und Verarbeitung aufgrund der Trägerfolie. Hohe Temperaturbeständigkeit 190 °C kurzzeitig und 90 °C langfristig.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge