Kapselgehörschützer für Schweißerhelme, Peltor™ H505B
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H505B
MMMAH505BEA 71.7 EUR InStock
MMMAH505B
Kapselgehörschützer für Schweißerhelme, Peltor™ H505B
Kapselgehörschützer Lärmschutz-Kapselgehörschützer
Dieser Schweißerhelm-Kapselgehörschutz mit Nackenband wurde entwickelt für die Kombination mit Schweißer-Schutzschildern, insbesondere dem 3M™ Speedglas™ 9100.
  • Weiche, mit Flüssigkeit gefüllte Ohrmuscheln für mehr Komfort
  • Das Design des Nackenbügels verbessert die Kompatibilität mit anderer persönlicher Schutzausrüstung
  • Großzügiger Platz unter den Ohrenschützern trägt dazu bei, Hitze- und Schweißstaus zu reduzieren
  • Weiche, breite Ohrmuscheln garantieren optimale Abdichtung und geringen Druck für hervorragenden Tragekomfort
  • Kissen und Einlagen lassen sich
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..