Hygiene-Kits für Kommunikationslösungen, PELTOR™
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
HY220
MMMAHY220EA 20.5 EUR InStock
MMMAHY220
Hygiene-Kits für Kommunikationslösungen, PELTOR™
Kapselgehörschützer Kapselgehörschützer mit Sound Management
3M™ PELTOR™ Hygiene-Kits Kommunikations-Headsets helfen Benutzern, das richtige Maß an Schutz, Komfort und Hygiene aufrechtzuerhalten.
  • Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Headsets
  • Vermeiden Sie das Tragen unbequemer Ohrenschützer
  • Verwenden Sie das spezielle Hygiene-Kit für die Headset-Wartung
Pflegen Sie Hygiene, Komfort und Schutz von 3M™ PELTOR™ Kommunikations-Headsets mit 3M™ PELTOR™ Hygiene-Kits. Ersetzen Sie Gehörschutzpolster und Schaumstoffeinlagen alle 6 Monate oder früher, wenn sie beschädigt sind.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge