Angetriebene und versorgte Schweißbänder und Komfortpolster, Versaflo™
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M956
MMMAM956EA 155 EUR InStock
MMMAM956
Angetriebene und versorgte Schweißbänder und Komfortpolster, Versaflo™
Atemschutzmasken Atemschutz-Systeme
Das Versaflo™ Size Reducing Ratchet Comfort Pad M-956 ist ein Ratschen-Komfortpolster, das auf die Rückseite eines 3M™ Versaflo™ Kopfteils der M-Serie passt, um die Größe des Kopfteils zu reduzieren.
  • Größenreduzierendes Komfortpolster passt sich an die Ratsche des Helms an
  • Fügt Komfort hinzu und passt kleineren Trägern
  • Entwickelt für die Verwendung mit 3M™ Versaflo™ Kopfteilen der M-Serie
Passen Sie die Passform des 3M™ Versaflo™ Kopfteils der M-Serie mit einem Versaflo™ Ratschen-Komfortpolster zur Größenreduzierung, M-956, an. Es ist einfach, Komfortpolster an der Ratsche auf der Rückseite eines Helms anzubringen, um kleineren Trägern zu helfen oder jedem Benutzer zusätzlichen Komfort zu bieten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge