Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kapselgehörschutz, Peltor™ WS™ ProTac XPI-Headsets

Lieferant: 3M

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

MT15H7AWS6-111 MT15H7AWS6 MT15H7P3EWS6
MMMAMT15H7AWS6-111EA 1220 EUR InStock
MMMAMT15H7AWS6-111 MMMAMT15H7AWS6 MMMAMT15H7P3EWS6
Kapselgehörschutz, Peltor™ WS™ ProTac XPI-Headsets
Kapselgehörschützer Kapselgehörschützer mit Radio
Peltor™ WS™ ProTac XPI ist eine Reihe pegelabhängiger Bluetooth®-Headsets für effektiven Gehörschutz ohne Beeinträchtigung der Kommunikation. Sie sind in gut sichtbarer gelber Farbe mit Stirnband, Nackenband oder Helmbefestigung erhältlich und auch mit FLX2-Zubehöranschlüssen erhältlich.

  • Pegelabhängig für Ambient-Hören
  • Bluetooth®-Konnektivität für nahtlose Verbindung
  • Bluetooth® multiPoint zur gleichzeitigen Verbindung von bis zu zwei Geräten
  • IP68-klassifiziertes Bügelmikrofon mit Geräuschunterdrückung für eine einfache Kommunikation zwischen Benutzern
  • Gut sichtbares Gelb für zusätzliche Sicherheit
  • PLT (push-to-listen) Feature zur einfachen Aktivierung der pegelabhängigen Funktion
  • SNR 33 dB (SNR 31 dB mit aufgesetztem Helm)
  • SNR 34 dB (in Kombination mit HY80-Gelringen verwendet, 32 dB bei aufgesetztem Helm)

Peltor™ WS™ ProTac XPI-Headsets bieten Gehörschutz mit effektiver drahtloser Kommunikation für laute Umgebungen. Diese Headsets sind mit pegelabhängigen Mikrofonen für Umgebungsgeräusche ausgestattet und erleichtern die Kommunikation in lauten Umgebungen und schützen den Benutzer gleichzeitig vor vorübergehendem oder intermittierendem Lärm. Wenn die pegelabhängige Funktion heruntergedreht oder sogar ausgeschaltet ist, können Benutzer die PTL-Funktion (Push-to-Listen) verwenden. Dadurch wird das Ambient Listening für Operationen aktiviert, bei denen ein verbessertes Situationsbewusstsein erforderlich ist. Durch einfaches Drücken einer beliebigen Taste wird das Ambient-Hören auf die bevorzugte Einstellung zurückgesetzt.

Die Headsets verfügen über Bluetooth®-Multipoint-Konnektivität für die gleichzeitige nahtlose Verbindung mit bis zu zwei externen Bluetooth-fähigen Geräten. Sie verfügen über ein nach IP68 klassifiziertes Bügelmikrofon mit Geräuschunterdrückung für eine optimierte Leistung in Bereichen mit hohem Geräuschpegel und eine klare Kommunikation zwischen den Benutzern.

Alle Headsets sind in einer gut sichtbaren gelben Farbe erhältlich. Sie benötigen AA-Batterien oder ein wiederaufladbares NiMH-Paket mit einer Batterielebensdauer von 45 Stunden. Sie sind mit Stirnband, Nackenband oder Helmbefestigung erhältlich. Ausgewählte Headsets sind mit dem FLX2-Zubehörsystem für eine zusätzliche, einfache und zuverlässige Kabelverbindung zu einem Sortiment an den gängigsten 2-Wege-Funkgeräten erhältlich. Dies ist zusätzlich zu einer einfach zu bedienenden, robusten PTT am Headset für eine einfache Funkübertragung.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge