Integrierte Aufhängungshauben, Versaflo™ S-400-Serie
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
S-433L-5
MMMAS-433L-5EA 642 EUR InStock
MMMAS-433L-5
Integrierte Aufhängungshauben, Versaflo™ S-400-Serie
Atemschutzmasken Atemschutz-Systeme
Die integrierte Aufhängungshaube der 3M™ Versaflo™ S-400-Serie ist eine Kopfbedeckung mit integrierter Kopfaufhängung, die Kopf, Gesicht, Nacken und Schultern schützt. Die Haube kann mit 3M™-Atemschutzgeräten und luftversorgten Atemschutzsystemen in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden.
  • Schützt Gesicht und Augen vor Flüssigkeitsspritzern und niederenergetischen fliegenden Partikeln und Staub (Klasse F)
  • Zur Verwendung mit bestimmten 3M™ Powered Air Purifying- und Supply Air Respirator-Systemen
  • Verfügt über die 3M™ Quick Release Swivel (QRS)-Verbindung
  • Mehrzweck-Spinnvlies-/Laminatfolie aus zweilagigem Polypropylen
Holen Sie sich Kopf-, Augen- und Gesichtsschutz mit der Haube der Versaflo™ S-Serie, wenn Sie in der Lebensmittel- und Getränke- oder pharmazeutischen Herstellung arbeiten. Die integrierte Kopfaufhängung bietet Kopf-, Gesichts-, Hals- und Schulterabdeckung und die Augen und das Gesicht werden durch die Abdeckung vor Flüssigkeitsspritzern und niederenergetischen fliegenden Partikeln und Staub geschützt.
Dieses kostengünstige Kopfteil wurde aus einem zweischichtigen laminierten Folienmaterial hergestellt. Durch die integrierte Aufhängung eignet es sich für Anwendungen, die einen häufigen Austausch des gesamten Kopfteils erfordern oder bei denen eine geringere Verschmutzung des Oberstoffs auftritt. Die Aufhängungsbaugruppe und die Lufteinlasskomponenten können leicht entfernt und für getrennte Abfallströme getrennt werden. Es ist keine Montage erforderlich, sodass es direkt aus der Verpackung verwendet werden kann.
Zertifizierungen: Die Kopfbedeckung ist CE-geprüft und nach EN 14594 3A, EN 12941 TH3 und EN 166:2:F:3 bewertet.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge