Gesichtsschutzschildhalter U5B-CE für SecureFit™ Schutzhelm
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
U5B-CE
MMMAU5B-CEEA 0 EUR InStock
MMMAU5B-CE
Gesichtsschutzschildhalter U5B-CE für SecureFit™ Schutzhelm
Schutzhelme Schutzhelme
Der U5B-CE Gesichtsschutzschildhalter verbindet eine Vielzahl von Gesichtsschutzschilden mit den 3M™ SecureFit™ Schutzhelmen (Serien X5000 und X5500).
  • Das einzigartige System ermöglicht den Austausch des Gesichtsschutzes in Sekunden
Der U5B-CE-Gesichtsschutzhalter ermöglicht den Anschluss mit oder ohne Verwendung eines am Helm befestigten 3M™-Gehörschutzes.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge