Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel, E-A-R™ Ultrafit™ 20

Lieferant: 3M

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

UF01012
MMMAUF01012EA 252 EUR InStock
MMMAUF01012
Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel, E-A-R™ Ultrafit™ 20
Gehörschutzstöpsel Gehörschutzstöpsel, wiederverwendbar
Diese vorgeformten Gehörschutzstöpsel sind für mittlere Geräuschpegel (83 bis 93 dB(A)) geeignet. Korrekt auf den Geräuschpegel abgestimmt, ermöglichen sie das Hören von Gesprächen und Hintergrundmusik und tragen dazu bei, den Benutzer vor Hörverlust zu schützen.

  • Feuchtebeständig, kompatibel mit anderer PSA
  • Vorgeformt: Kein Rollen erforderlich
  • Spitze mit drei Lamellen, Pistolengriff und abgewinkelte Form zum einfachen Einführen
  • Leichtes Design (185 g)
  • Waschbar und wiederverwendbar

SNR: 20 dB

Zertifizierungen: EN 352-2.

Achtung! Bitte beachten: * Einheitsgröße.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge