Wundverband, Tegaderm™
Lieferant: 3M MEDICAL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M1628 M1626W M1633 M1624W
MMMEM1628EA 271 EUR InStock
MMMEM1628 MMMEM1626W MMMEM1633 MMMEM1624W
Wundverband, Tegaderm™
Erste-Hilfe-Ausstattung Wundverbände
Dieser Transparentverband im Rahmen-Stil bietet eine wasserdichte, sterile Barriere gegen externe Kontaminierungen durch Flüssigkeiten, Bakterien und Viren. In-Vitro-Tests zeigen, dass die transparente Folie eine virale Barriere gegen Viren mit 27 nm Durchmesser oder mehr darstellt, während der Verband intakt bleibt.
  • Hergestellt mit einem hypoallergenen, latex-freien Klebstoff der sanft zu Haut ist, aber Katheter und andere Geräte an ihrem Platz hält
  • Bequem: Kompresse dehnt sich mit der Haut für mehr Komfort
  • Rahmen-Stil ermöglicht eine einfache Platzierung des Verbands und reduziert das Risiko eines Aneinanderkleben des Verbandes
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge