Swab-Sampler mit 10 ml Neutralisationspuffer
Lieferant: 3M Food Safety
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
RS96010NB
MMMPRS96010NBEA 181 EUR InStock
MMMPRS96010NB
Swab-Sampler mit 10 ml Neutralisationspuffer
Tupfer Tupfer für die Probenahme
Der 3M™ Swab-Sampler mit 10 ml Neutralisationspuffer ist ein praktisches und schnelles Probenahmegerät für Umweltproben und Tests kleiner Oberflächenbereiche.
  • Das Röhrchen ist gebrauchsfertig mit Neutralisationspuffer zur Umweltprobenahme gefüllt
  • Mit dem Abstrichtupfer erreicht man eine höhere Genauigkeit da man Proben besser aus Ecken und schwer zugänglichen Bereiche nehmen kann
  • Das praktische Design trägt zu einem einheitlichen Probenahmeverfahren unter den Technikern und Anlagen bei.
  • Die Röhrchen haben einen großen Kopfraum zum Aufnehmen und kräftigen Durchmischen der Probe
  • Eigenständiger Abstrichtupfer und Röhrchen für erhöhte Produktivität und Effektivität
Der beigefügte Tupfer erleichtert die Probenahme, die Röhrchen haben einen großen Kopfraum zum Aufnehmen und kräftigen Durchmischen der Probe, um so die Organismen vom Tupfer zu lösen. Dieser Probennehmer wird durch Gammastrahlung dekontaminiert, um eine lange Haltbarkeit zu gewährleisten. Der 3M Swab Sampler wird in den USA hergestellt und ist nach dem Qualitätssicherungsstandard ISO 9001:2008 zertifiziert. Er ist nur für die Verwendung im Labor vorgesehen.
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ist das Qualitätsmanagementprotokoll für Lebensmittelsicherheit, das weltweit am weitesten akzeptiert ist. Probenahmeprodukte von 3M sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Ansatzes, potenzielle Gefahrstoffe in Lebensmitteln zu identifizieren und ihre genaue Position zu bestimmen. Portabilität, stabile Anreicherungsmedien und einfach zu verwendende Tupfer und Schwämme sind für Tests unterschiedlichster potenzieller Gefahren konzipiert und liefern außergewöhnlich genaue Ergebnisse. So können Proben sicher und ohne Undichtigkeiten oder eine Beeinträchtigung von der Entnahmestelle zum Labor transportiert werden.
Der Einsatz von Neutralisationspuffer wird für Oberflächenuntersuchungen zum Nachweis von Mikroorganismen empfohlen, die auf mit Chlor oder quaternären Ammoniumverbindungen desinfizierten Geräten zur Milch- oder Lebensmittelverarbeitung vorkommen können. Er kann die bakterizide und bakteriostatische Wirkung von Chlor und quaternären Ammoniumverbindungen neutralisieren. Die Neutralisierung dieser Chemikalien ist für den exakten Nachweis dieser potenziell schädlichen Mikroorganismen entscheidend. Neutralisationspuffer werden bei der mikrobiologischen Untersuchung von Oberflächen in Standardmethoden zum Testen von Milchprodukten und Nahrungsmitteln verwendet und empfohlen sowie für die Vorbehandlung und Dekontamination von mykobakteriellen Proben.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge