Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Heizhaube, KM-M-Serie

Lieferant: MOHR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

82001000 92010000 92000500 92020000
MOHR82001000EA 480 EUR InStock
MOHR82001000 MOHR92010000 MOHR92000500 MOHR92020000
Heizhaube, KM-M-Serie
Heizgeräte Heizhauben
Heizhaube mit Metallgehäuse mit eingebautem Regler für Betriebstemperaturen bis 450 °C. Geeignet für Rundkolben mit Volumen bis 20 L.

  • Das flexible Heizelement aus Glasgarn sorgt für eine gleichmäßige Wärmeübertragung und schonende Behandlung der Glaswaren
  • Chemikalienbeständiges Metallgehäuse mit Kunststoffbeschichtung
  • Thermisch isoliert und geerdet
  • Vorgebohrtes Gewindeloch für Schelle KM-SK
  • Eingebauter Heizzonenschalter
  • Mit Fehlerstromerkennung (RCD)

Schutzsystem: Gehäuse IP 43, Heizfläche IP 00.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge