Heizhaube mit gehäkeltem Aussenmantel für Rundkolben 1000 ml Modell: WHG 2 R SS mit Schutzkontaktstecker Heizleistung: 450 W Kolbendurchmesser: 131mm Heizzonen. 2 Bodenloch DM 62mm 230 V 1 * 1 ST
Lieferant: MOHR
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Heizhaube mit gehäkeltem Aussenmantel für Rundkolben 1000 ml Modell: WHG 2 R SS mit Schutzkontaktstecker Heizleistung: 450 W Kolbendurchmesser: 131mm Heizzonen. 2 Bodenloch DM 62mm 230 V 1 * 1 ST MOHRWH/G2R/1000SS 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: WH/G2R/1000SS
Lokale Artikelnummer:: MOHRWH/G2R/1000SS
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder