Manual pulse counter
Lieferant: MOINEAU
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1023MW
MOIN1023MWEA 34.1 EUR InStock
MOIN1023MW
Manual pulse counter
Zellzähler und Durchflusszytometer Manuelle Zellzähler
Manual mechanical counter with four digit key in a robust metal housing.
  • General reset by the rotary knob side
  • Adding one each finger pressure
  • Folding ring to attach it to your finger
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge